Orders LinkContactUsLinkComponent
Pimecrolimus
Pimecrolimus
100 mg
Codice catalogo 1539100.
Salute
Nome del fornitore:   USP
Pimecrolimus
Codice catalogo 1539100.
Nome del fornitore:  USP
Numero CAS:  137071-32-0
Pimecrolimus
100 mg
Numero CAS:  137071-32-0
Price
SFr. 816.00
Log in per disponibilità
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Sinonimi:  (3S,4R,5S,8R,9E,12S,14S,15R,16S,18R,19R,26aS)-3-[(1E)-2-[(1R,3R,4S)-4-Chloro-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethenyl]-8-ethyl-5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-hexadecahydro-5,19-dihydroxy-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-15,19-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone
  • Numero CAS:137071-32-0
  • Numero MDL:MFCD00901792
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    100 mg