Ammonio carbonato USP Test Solution (TS)
Codice catalogo REGEUSP0605
Nome del fornitore: REAGECON
New Product
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:HDPE bottle GL45
- Conf:500 mL
- Seq:2725
- Environmentally Preferable:
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: Salt of hartshorn
:
:96.09 g/mol
:GHS07
Numero CAS:506-87-6
:10361-29-2
Formula:(NH₄)₂CO₃
Numero MDL:MFCD00010890