Orders LinkContactUsLinkComponent
V.C.N. Supplement
V.C.N. Supplement
V.C.N. Supplement, 5×500 ml, 5 Vial
Codice catalogo HIMEFD023-5X5VL
Nome del fornitore:   HIMEDIA
V.C.N. Supplement
Codice catalogo HIMEFD023-5X5VL
Nome del fornitore:  HIMEDIA
Numero CAS:  
V.C.N. Supplement
V.C.N. Supplement, 5×500 ml, 5 Vial
Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 5 Vial
Product Details & Documents
An antibiotic supplement, recommended for the selective isolation of N. gonorrhoeae and N. meningitidis.
  • Store at 2 to 8 °C
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    5 Vial
  • Descrizione:
    V.C.N. Supplement, 5×500 ml
Specifiche