Conductivity Calibration Solution
Calibration solution, 74 µS/cm, 25 °C, 500 mL
Codice catalogo ENDRCLY11-A
Nome del fornitore: Endress+Hauser
Conductivity Calibration Solution
Codice catalogo ENDRCLY11-A
Nome del fornitore: Endress+Hauser
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Precision solution referred to SRM of NIST.
With temperature table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO.
Specifiche
Specifiche
- Conf:500 mL
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Descrizione:Calibration solution
- Conduttanza:74 µS/cm