Orders LinkContactUsLinkComponent
Nunc™ Universal Tri-coded Tubes
Nunc™ Universal Tri-coded Tubes
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Nunc™ Universal Tri-coded Tubes
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Nunc™ Universal Tri-coded Tubes to improve the efficiency and throughput of your sample storage workflow.
  • Tri-coded tubes come sterile and offered in both racked and bulk formats
  • The 2D screwtop tubes meet a range of manual and automated long term storage needs
  • It can be used in combination with Thermo Scientific barcode readers, arrayers and capping equipment
Tubes are molded from medical grade resins and feature a permanent, high contrast 2D, 1D linear and human readable barcode.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 479-2516
  • 479-2517
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Materiale
    Sterili
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • 479-2516
    Externally-threaded universal tube, cylindrical, graduated
    Externally-threaded universal tube, cylindrical, graduated
    1,80 ml
    Plastica
    +
    Bulk, Case of 480, 10 bags of 48 tubes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 480 ST
    1 * 480 ST - SFr. 1’880.00
    SFr. 1’880.00
    1 * 480 ST
       SFr. 1’880.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    479-2516
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • 479-2517
    Externally-threaded universal tube, cylindrical, graduated
    Externally-threaded universal tube, cylindrical, graduated
    1,80 ml
    Plastica
    +
    Rack, Case of 480, 10 bags of 48 tubes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 480 ST
    1 * 480 ST - SFr. 2’200.00
    SFr. 2’200.00
    1 * 480 ST
       SFr. 2’200.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    479-2517
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto