Formaldeide
10 L
Codice catalogo APPC252931.0715
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Formaldeide
Codice catalogo APPC252931.0715
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Numero CAS: 50-00-0
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
- Numero CAS:50-00-0
- Formula:CH₂O
- Numero MDL:MFCD00003274
- Molecular Weight:30.03 g/mol
- Densità:1,019 kg/L
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-001-8
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (Iodom.):3,7-4,0 %
- pH:6,8-7,2
- Methanol (w/v):1 - 1,5 %
Specifiche
- Conf:10 L