Orders LinkContactUsLinkComponent
Compact Dot Matrix Printer and Papers
Compact Dot Matrix Printer and Papers
Compact dot matrix printer, 114,6×188,2×88,6 mm, 1,5 kg
Codice catalogo 611-5843
Nome del fornitore:   Sartorius Balances
Compact Dot Matrix Printer and Papers
Codice catalogo 611-5843
Nome del fornitore:  Sartorius Balances
Compact Dot Matrix Printer and Papers
Compact Dot Matrix Printer and Papers
Compact dot matrix printer, 114,6×188,2×88,6 mm, 1,5 kg
Price
SFr. 855.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dot Matrix printer for Sartorius balances.
  • Acquisition and documentation of current measurement data
  • Compact and robust design
  • High printing speed
Specifiche
  • Peso:
    1,5 kg
  • Descrizione:
    Compact dot matrix printer
  • L×P×A:
    114,6×188,2×88,6 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Printer paper for YDP50, 57×50 mm, 1 kg, W×D×H: 120×315×70 mm
    Printer paper for YDP50, 57×50 mm, 1 kg, W×D×H: 120×315×70 mm
    611-5844
    YDP50 printer
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 49.50