Sulphuric acid
Sulfuric acid TS, 0,05 mol/L, 1 L
Codice catalogo CMPLJPH493
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Vai a
Product Details & Documents
Certifications: ISO 17034, 17025, 9001 certified.
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:0,05 mol/L
- Conf:1 L
- Descrizione:Sulfuric acid TS
- Cat. No.:CMPLJPH493
- Condizioni di spedizione:Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15...25 °C
- Durata a magazzino:24 months
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.