Methyl Orange TS
Methyl orange TS, 100 mL
Codice catalogo CMPLJPH333
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Methyl Orange TS
Codice catalogo CMPLJPH333
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certifications: ISO 17034, 17025, 9001 certified.
Specifiche
Specifiche
- Conf:100 mL
- Descrizione:Methyl orange TS
- Cat. No.:CMPLJPH333
- Condizioni di spedizione:Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15...25 °C
- Durata a magazzino:24 months