Cloud Point Standard, ASTM D2500 and ISO 3015 (Diesel) (PPCPD)
CMPLPPCPD.L25
:
- Conf:250 mL
- CAS No.:68334-30-5
- Descrizione:Cloud point standard
- Durata a magazzino:24 Months
- Temperatura di conservazione:15...25 °C
- Densità:0,83 g/cm³
- Punto di infiammabilità:62,5 °C
- Metodo di prova:ASTM D2500, ISO3015
: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
: Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.