ContactUsLinkComponent
Supelco® Ascentis® ES Cyano HPLC Columns
 :  Merck
Supelco® Ascentis® ES Cyano HPLC Columns
 :  Merck
  • Catalog No:
  • 577301-U
  • 577307-U
  • 577306-U
  • Applicazione:
  • Small molecule separation
    Food and beverage
    HPLC and LC/MS suitable
  • Small molecule separation
    Food and beverage
    HPLC and LC/MS suitable
  • Small molecule separation
    Food and beverage
    HPLC and LC/MS suitable
  • Carico di carbonio:
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • Con endcapping:
  • Pressione max.:
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • Range di pH:
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • Area superficiale:
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • Limite di temperatura:
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • Codice USP:
  • L10
  • L10
  • L10
  • Condizioni di spedizione:
  • Acetonitril
  • Acetonitril
  • Acetonitril
Frequently Bought Together