Orders LinkContactUsLinkComponent
Immersion Circulators, ICC 100 lite
ICC 100 lite CH plug, ICC 100 lite, ±0,05, 2 kW, 135×180×303 mm, 4,2 kg
Codice catalogo IKAA20105650
Nome del fornitore:   IKA
Immersion Circulators, ICC 100 lite
Codice catalogo IKAA20105650
Nome del fornitore:  IKA
Immersion Circulators, ICC 100 lite
ICC 100 lite CH plug, ICC 100 lite, ±0,05, 2 kW, 135×180×303 mm, 4,2 kg
Price
SFr. 995.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The compact immersion circulators of the lite series are powerful and of high quality, with a focus on essential basic functions, excellent performance and efficient operation. ICC 100 lite is suitable for tempering liquids up to 100 °C and internal circulation.
  • USB and RS232 interface for monitoring, control and documentation
Increased safety: ICC 100 lite is approved for use with flammable liquids in accordance with DIN 12876, safety class III.
Convenient handling: The integrated stand enables easy cleaning and prevents important components from being damaged.
Durability and low maintenance: Robust design thanks to high-quality material, housing made of coated stainless steel.
Easy configuration: To make configuration of your temperature control system as convenient as possible, IKA offers 'ready-to-connect' packages with all the necessary accessories.
Specifiche
  • Potenza di riscaldamento:
    2 kW
  • Peso:
    4,2 kg
  • Descrizione:
    ICC 100 lite CH plug
  • Seq:
    01
  • L×P×A:
    135×180×303 mm
  • Cost. temp.:
    ±0,05
  • Tipo:
    ICC 100 lite
  • Cat. No.:
    IKAA20105650
  • Elettrico:
    230 V, 50/60 Hz
  • Modello:
    ICC 100 lite
  • Range della temperatura di esercizio:
    Ambient... 100 °C
  • Potenza riscaldante:
    2000 W
  • Temperatura minima:
    –25 °C
  • Display:
    LED
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 12 mm
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 12 mm
    IKAA4568900
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 32.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mm
    Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mm
    IKAA4569200
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 555.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Tube PUR 90 °C, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Tube PUR 90 °C, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    IKAA20004613
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 138.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Hose set FKM includes insulation, Ø 8 mm
    Hose set FKM includes insulation, Ø 8 mm
    IKAA10011653
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 529.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 8 mm
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 8 mm
    IKAA4569000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 62.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    IKAA4569100
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 74.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 8 mm
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 8 mm
    IKAA4568800
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 25.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Hose, silicone, 3 m, Ø 6 mm
    Hose, silicone, 3 m, Ø 6 mm
    IKAA20102324
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 44.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 m
    Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 m
    IKAA20004612
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 111.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Hose set includes insulation, FKM, Ø 12 mm
    Hose set includes insulation, FKM, Ø 12 mm
    IKAA10011652
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 695.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mm
    Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mm
    IKAA4569300
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 731.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Temperature control hose, 1,6 m
    Temperature control hose, 1,6 m
    IKAA20113271
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’180.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Hose set includes M 16×1 connection, PUR 90 °C, Ø 12 mm
    Hose set includes M 16×1 connection, PUR 90 °C, Ø 12 mm
    IKAA10011654
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 222.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Stainless steel bath, size S, 9 L
    Stainless steel bath, size S, 9 L
    IKAA4248500
    IB 9 pro
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 809.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Range di temperatura
    Capacità
    Disponibilità
    Price
  • IKAA20004382
    IB R 9 eco (bath only)
    ≤100 °C
    9 L
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 603.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Plastic bath, size L, 18 L
    Plastic bath, size L, 18 L
    IKAA4248200
    IB 18 eco
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 782.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    IKAA20017366
    All configurations with any number of devices can be controlled at the same time
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 15’210.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Range di temperatura
    Capacità
    Disponibilità
    Price
  • IKAA20004383
    IB R 20 eco (bath only)
    ≤100 °C
    20 L
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 782.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Cooling coil
    Cooling coil
    IKAA25001061
    ICC
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 208.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Intervallo di temperatura
    Viscosità
    Disponibilità
    Price
  • IKAA20003520
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Log in per disponibilità
    1 * 10 kg - SFr. 738.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Small cover for small bath
    Small cover for small bath
    IKAA4471500
    ICC control, ICC basic eco 8, ICC control eco 8 c
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 208.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Floating tube rack for 24×2,0 ml tubes
    Floating tube rack for 24×2,0 ml tubes
    IKAA20003667
    Log in per disponibilità
    1 * 5 Pce - SFr. 56.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Intervallo di temperatura
    Viscosità
    Disponibilità
    Price
  • IKAA20003521
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Log in per disponibilità
    1 * 10 kg - SFr. 824.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Floating tube rack for 8×15 ml tubes
    Floating tube rack for 8×15 ml tubes
    IKAA20003668
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 56.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Labworldsoft® 6 Starter
    Labworldsoft® 6 Starter
    IKAA20019397
    Small configurations with up to 3 devices can be controlled at the same time
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 6’670.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Large cover for large bath (except IB R RO 15 eco)
    Large cover for large bath (except IB R RO 15 eco)
    IKAA4471600
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 297.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Intervallo di temperatura
    Viscosità
    Disponibilità
    Price
  • IKAA20003518
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Log in per disponibilità
    1 * 9 kg - SFr. 773.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Floating tube rack for 4×50 ml tubes
    Floating tube rack for 4×50 ml tubes
    IKAA20003669
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 56.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Plastic bath, size S, 8 L
    Plastic bath, size S, 8 L
    IKAA4248100
    IB 8 eco
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 567.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Large stainless steel bath, 20 L
    Large stainless steel bath, 20 L
    IKAA4248600
    IB pro
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’070.00