Vacuum pump system SC 920 G
Vacuum pump system SC 920 G, pump head in PPS, with FFPM valves
Codice catalogo 189-0033
Nome del fornitore: KNF
Vai a
Product Details & Documents
Il sistema di pompe per vuoto SC 920 G è regolato in base alla velocità.
Applicazione: evaporazione rotante, distillazione.
- Riconoscimento e monitoraggio automatici e accurati del punto di ebollizione mediante la funzione di rampa integrata
- Velocità controllata
- La testa della pompa in PPS combinata con il diaframma rivestito in PTFE è ideale per gas e vapori aggressivi/corrosivi
- Valvola di gas ballast integrata
- Funzionamento silenzioso
The vacuum pump system consists of a vacuum pump with electronic control, a suction-side separator, a high performance condenser with separator on the pressure side, and a hand terminal for remote control. Software that permits PC based control over the vacuum pump system is also included. One interesting feature is the ability to save pressure curves and retrieve them at a later time.
Specifiche
- Descrizione:Vacuum pump system SC 920 G, pump head in PPS, with FFPM valves
- Cat. No.:189-0033
- Raccordo flessibile:Pneumatic: ID 10
Coolants: ID 8
Inert gas: ID 6 - Portata:1,26 m³/h
- Vuoto finale:2 [mbar abs.]
- Peso:15,2 kg
- Modello:SC 920 G
- Diaframmi:PTFE-coated
- Temperatura aria ambiente e gas consentita:+5 ... +40 °C
- L×P×A:366×294×423 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.