Eosina B
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91
- Numero CAS:548-24-3
- Formula:C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
- Numero MDL:MFCD00005041
- Molecular Weight:624.06 g/mol
- IndexMerck:12,03638
- Punto di fusione:> 310 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:208-943-1
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi: Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91
- Numero CAS:548-24-3
- Formula:C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
- Numero MDL:MFCD00005041
- Molecular Weight:624.06 g/mol
- IndexMerck:12,03638
- Punto di fusione:> 310 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:208-943-1
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Tipo di conf.ConfDisponibilitàPrice
- Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Specifiche:MarketsourceMarketsource