1,1-Dimethoxy-3-nitropropane
bottiglia in vetro, 1 ml
Nome del fornitore: Merck
1,1-Dimethoxy-3-nitropropane
Codice catalogo 8.14137.0001
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS: 72447-81-5
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:72447-81-5
- Formula:C₅H₁₁NO₄
- Molecular Weight:149.15 g/mol
- Densità:1,12 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- :Density: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Documents
msds_814137
Scheda di sicurezza
ProductPage_814137 ProductPage_814137
Specifiche del prodotto
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Molar Mass:149.14 g/mol
- Boiling Point:96 °C (20 hPa)
- Flash Point:90 °C
- Density:1.12 g/cm3 (20 °C)
- Synonyms:3-Nitropropionaldehyde dimethyl acetal
- Hill Formula:C5H11NO4
- Chemical Formula:O2N-CH2-CH2-CH(OCH3)2
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 ml