Tetraidrofurano-D8 (99.5% D) per spettroscopia NMR
Catalog # 87158.0010
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:10 mL
- Seq:2275
Specifications
About this item
:
:80.04 g/mol
Boiling Pt:65 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–108 °C
Density:0,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:216-898-4
UN:2056
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
CAS Number:1693-74-9
Formula:C₄D₈O
MDL Number:MFCD00044238