Acetonitrile-D3 (99.8% D) per spettroscopia NMR
87155.0011
:
- Tipo di conf.:Bottiglia in vetro con setto
- Conf:10 mL
- Seq:2275
- Assay (on anhydrous substance):Min. 99.9 %
- Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D):Min. 99.80 %
- Water (HDO+D2O):Max. 0.05 %
:
:44.03 g/mol
:80.7 °C (1013 hPa)
:–42 °C
:0.844 g/cm³ (20 °C)
:2 °C (closed cup)
:Ambiente
:218-616-5
:1648
:3,II
:GHS02
:GHS07
:2206-26-0
:D₃CCN
:MFCD00001881