Agitatore magnetico, MIX 1 XL
: 2MAG
Agitatore magnetico resistente con alloggiamento in acciaio inox a tenuta ermetica, ideale per terreni ad alta viscosità. Tempi di intervallo regolabili per riavvio automatizzato dopo massimo 240 secondi. Temperature d'esercizio fino a 50 °C. Impostazione della potenza in quattro passaggi.
- Accoppiamento magnetico estremamente forte tramite magneti SmCo, per trasmissione della potenza magnetica su distanze ampie, per fondi di recipienti spessi
- Funzione SoftStart regolabile per accelerazione affidabile e sicura dell'ancoretta magnetica (20/30/60/120 secondi)
- QuickSet per impostazione della velocità di avvio e della velocità massima
- Funzione QuickStop per ridurre al minimo gli effetti after-run e il rischio di rottura della vetreria
- Memorizzazione dell'ultimo stato di esercizio allo spegnimento
- Display digitale per le impostazioni di velocità, potenza, SoftStart e intervalli
Dotato di serie di mixWATCH per garantire la massima sicurezza del processo, ad esempio in caso di utilizzo di recipienti chiusi non in vetro o per funzionamenti notturni senza supervisione. In caso di disaccoppiamento magnetico tra agitatore e ancoretta in fase di accelerazione, l'agitatore viene arrestato, l'ancoretta centrata e l'agitazione ripresa con SoftStart.
IP protection class: IP 64
: Classe di protezione IP: IP 64
- Catalog No:
- 442-0804
- Modello:
- MIX 1 XL
- Intervallo di velocità:
- 70 - 2000 min⁻¹
- Capacità di agitazione max. H₂O:
- 500 - 40000 ml
- Potenza in ingresso:
- 20 W
- Materiale della piastra:
- Acciaio inox
- Dimensioni della piastra:
- 225×225 mm
- Peso:
- 4,5 kg
- L×P×A:
- 225×280×38 mm
Frequently Bought Together