Agitatore magnetico, maxMIX
Supplier: 2MAG
Certificates
About this item
Agitatore magnetico resistente con alloggiamento in acciaio inox a tenuta ermetica, ideale per terreni ad alta viscosità. Temperature d'esercizio fino a 50 °C.
- Accoppiamento magnetico estremamente forte tramite magneti SmCo, per trasmissione della potenza magnetica su distanze ampie, per fondi di recipienti spessi o per recipienti con doppio rivestimento
- Procedura SoftStart affidabile e accelerazione sicura dell'ancoretta magnetica
- QuickSet per impostazione della velocità di avvio e della velocità massima
- Funzione QuickStop per ridurre al minimo gli effetti after-run e il rischio di rottura della vetreria
- Memorizzazione dell'ultimo stato di esercizio allo spegnimento
- Display digitale per le impostazioni della velocità e SoftStart (variabile da 20 a 99 secondi)
Classe di protezione IP: IP 65
Certifications: Classe di protezione IP: IP 65
Specifications
- Catalog No:
- 442-0810
- Modello:
- maxMIX
- Intervallo di velocità:
- 100 - 1200 min⁻¹
- Capacità di agitazione max. H₂O:
- 150 L
- Potenza in ingresso:
- 40 W
- Materiale della piastra:
- Acciaio inox
- Dimensioni della piastra:
- 265×265 mm
- Peso:
- 10,0 kg
- L×P×A:
- 265×320×68 mm