Orders LinkContactUsLinkComponent
Idrochinone
Idrochinone
10 Tab.
Codice catalogo HT1014-10TAB
Corrosivo
Irritante
Salute
Ambiente
Nome del fornitore:   SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Idrochinone
Codice catalogo HT1014-10TAB
Nome del fornitore:  SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Numero CAS:  123-31-9
Idrochinone
Idrochinone
10 Tab.
Numero CAS:  123-31-9
Price
SFr. 166.00
Log in per disponibilità
1 * 1 Cad.
Product Details & Documents
Intended for use in the Silver Stain (Steiner-Steiner) kit. Hydroquinone, 0.5 g each, with excipients.
Sinonimi:  1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
  • Numero CAS:123-31-9
  • Formula:C₆H₄(OH)₂
  • Numero MDL:MFCD00002339
  • Molecular Weight:110.11 g/mol
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ500
  • Punto di infiammabilità:165 °C (coppa chiusa)
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance (Colour):
    White to Off White
  • Appearance (Form)
    Intact:
    Round Tablet
  • Performance:
    Conforms
  • Expiration Date Period:
    24 months
Specifiche
  • Conf:
    10 Tab.