Orders LinkContactUsLinkComponent
Kjeldahl Tablets
Kjeldahl Tablets
Kjeldahl tablets (Catalyst with 9% CuSO₄·5H₂O), Potassium sulfate: 91%, Copper(II) sulfate ·5H₂O: 9%, Nitrogen determination, 5 kg
Codice catalogo 175639.0414
Nome del fornitore:   PanReac AppliChem
Kjeldahl Tablets
Codice catalogo 175639.0414
Nome del fornitore:  PanReac AppliChem
Numero CAS:  
Kjeldahl Tablets
Kjeldahl tablets (Catalyst with 9% CuSO₄·5H₂O), Potassium sulfate: 91%, Copper(II) sulfate ·5H₂O: 9%, Nitrogen determination, 5 kg
Numero CAS:  
Price
SFr. 703.00
Log in per disponibilità
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Suitable for nitrogen determination.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    5 kg
  • Descrizione:
    Kjeldahl tablets (Catalyst with 9% CuSO₄·5H₂O)
  • Per:
    Nitrogen determination
  • Indice:
    Potassium sulfate: 91%, Copper(II) sulfate ·5H₂O: 9%
  • Cat. No.:
    175639.0414
  • pH:
    ~5 (10%) at 20 °C (68 °F)
  • Temperatura di conservazione:
    RT