Gram′s fuchsin solution per microscopia, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Certificati
Informazioni su questo articolo
:
Numero MDL:MFCD18071399
Densità:0,999 g/ml at 20 °C
:M-Clarity™ quality level = MQ100
temperatura di conservazione:Room Temperature
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance (colour):Red to very dark red
- Appearance (form):Liquid
- Thin layer chromatogr.:Corresponds to standard
- Density D20/4:0.997 - 1.001
- Refractive index N20/D:1.333 - 1.335
- Wavelength (1) (UV):545 - 555 nm
- Extinction (1%/1 cm) (1) (UV):Report result
- Wavelength (2) (UV):285 - 295 nm
- Extinction (1%/1 cm) (2) (UV):Report result
- Solvent (UV):Etoh 50%
- Expiry period:36 months
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together