ContactUsLinkComponent
Gram's decolourising solution for Gram staining, Sigma-Aldrich®
Zertifikate
Gram's decolourising solution for Gram staining, Sigma-Aldrich®
Zertifikate
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance (colour):
    Colourless
  • Appearance (form):
    Liquid
  • Density D20/4:
    0.785 - 0.814
  • Refractive index N20/D:
    1.356 - 1.366
  • Proton NMR spectrum:
    Conforms to structure
Ergebnisse des Spezifikationstests
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together