ESD Safety Ankle Boots, Zipper, Jori jo_Tough Mid S3
: ELTEN
Warm ESD safety boot made from cowhide leather upper and a PU/PU sole (jo_Explore).
- Woven lambskin Virgin wool
- Full-length warm fleece ESD inlay sole
- Soft fleece ESD insole
- Steel midsole
- Steel toe cap
- PU scuff cap
Suitable for indoors and outdoors, areas where exposure to moisture is expected (S2), areas where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects (S3), areas where there is a risk of electrostatic discharge (ESDS/ESD).
Colour: Black
: EN ISO 20345 S3 CI/FO/LG/SR, form C.
- Catalog No:
- ELTN18491/44
- ELTN18491/45
- ELTN18491/46
- ELTN18491/47
- ELTN18491/48
- ELTN18491/38
- ELTN18491/39
- ELTN18491/40
- ELTN18491/41
- ELTN18491/42
- ELTN18491/36
- ELTN18491/37
- ELTN18491/43
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
Frequently Bought Together