ESD Occupational Shoes, Lacing Sytem, Riley XXF Boa® GTX Low O2 WR C
: ELTEN
ESD work shoe made from hydrophobised suede and hydrophobised textile upper and a PU/PU sole (Wellmaxx Flex).
- Full, padded bellows tongue
- All weather Gore-Tex performance membrane
- Boa® fit lacing system
- Full-length inlay sole ESD PRO grey
- Soft fleece ESD insole
Suitable for use Indoors and outdoors, areas where exposure to moisture is expected (O2), a risk of electrostatic discharge (ESDS/ESD), areas where there is no risk of falling heavy objects.
Colour: Grey/lime
: EN ISO 20347 O2 WR/FO/SR/CI, form A.
- Catalog No:
- ELTN972680/44
- ELTN972680/45
- ELTN972680/46
- ELTN972680/47
- ELTN972680/48
- ELTN972680/39
- ELTN972680/40
- ELTN972680/41
- ELTN972680/37
- ELTN972680/38
- ELTN972680/42
- ELTN972680/43
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
Frequently Bought Together