Agitatore magnetico per colture cellulari, bioMIX 1
Nome del fornitore: 2MAG
Certificati
Informazioni su questo articolo
Sistemi di agitazione ultrapiatti per agitazione precisa di colture cellulari. Idonei per fiasche per colture con sistema di agitazione a elica e a sfere. Alloggiamento in acciaio inox a tenuta ermetica impermeabile e resistente a germi e polvere. Temperature d'esercizio fino a 50 °C.
- Agitazione senza sbalzi
- Procedura SoftStart affidabile e accelerazione sicura dell'ancoretta magnetica
- Impostazioni della potenza a dieci passaggi dal 10 al 100%
- QuickSet per impostazione della velocità di avvio e della velocità massima
- Memorizzazione dell'ultimo stato di esercizio allo spegnimento
- Display digitale per impostazioni di velocità e potenza
- Idoneo per terreni di coltura viscosi
Classe di protezione IP: IP 64.
Specifiche
- Catalog No:
- 442-0835
- Modello:
- bioMIX 1
- Intervallo di velocità:
- 5 - 250 min⁻¹
- Capacità di agitazione max. H₂O:
- 5 - 5000 ml
- Potenza in ingresso:
- 6 W
- Materiale della piastra:
- Acciaio inox
- Dimensioni della piastra:
- 180×180 mm
- Peso:
- 3,3 kg
- L×P×A:
- 180×238×38 mm