ESD Occupational Shoes, Lace-Up, Enya XXF GTX Low O2 WR CI
Supplier: ELTEN
Certificates
About this item
ESD work shoe made from hydrophobized suede and hydrophobized textile upper and a PU/PU sole (Wellmaxx Flex).
- Full, padded bellows tongue
- All weather Gore-Tex performance membrane
- Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey
- Soft fleece ESD insole
Suitable for indoors and outdoors, areas where exposure to moisture is expected (O2), areas where there is no risk of falling heavy objects, areas where there is a risk of electrostatic discharge (ESDS/ESD).
Colour: Grey
Certifications: EN ISO 20347 O2 FO/SR/WR/CI.
Specifications
- Catalog No:
- ELTN974270/35
- ELTN974270/36
- ELTN974270/37
- ELTN974270/38
- ELTN974270/39
- ELTN974270/40
- ELTN974270/41
- ELTN974270/42
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001