Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: L17F12] (mFluor™ Red 780)
Nome del fornitore: AAT Bioquest
Certificati
Informazioni su questo articolo
L17F12 is an anti-human monoclonal antibody that is specific for the CD5 antigen.
- Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Caution: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: L17F12
Conjugation: mFluor™ Red 780
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Specifiche
- Catalog No:
- AATB100510W0
- AATB100510W1
- Simbolo dell'antigene:
- CD5
- CD5
- Tipo di anticorpi:
- CD5 antigen
- CD5 antigen
- Tipo anticorpo:
- Primary
- Primary
- Clonalità:
- Monoclonale
- Monoclonale
- Coniugazione:
- mFluor™ Red 780
- mFluor™ Red 780
- Clone:
- L17F12
- L17F12
- Reattività:
- Human
- Human
- Ospite:
- Mouse
- Mouse
- ImmunoFluorescenza:
- Yes
- Yes
- Citometria a flusso:
- Yes
- Yes
- Purificazione:
- Affinity chromatography
- Affinity chromatography
- Assorbimento incrociato:
- No
- No
- Temperatura di conservazione:
- 2...8 °C with minimized light exposure. Do not freeze.
- 2...8 °C with minimized light exposure. Do not freeze.
- Temperatura di spedizione:
- 20
- 20