ContactUsLinkComponent
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-T4] (mFluor™ Violet 450)
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-T4] (mFluor™ Violet 450)
Supplier:  AAT Bioquest
Certificates
undefined
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-T4] (mFluor™ Violet 450)
Supplier:  AAT Bioquest
Specifications
  • Catalog No:
  • AATB100410Z0
  • AATB100410Z1
  • Simbolo dell'antigene:
  • CD4
  • CD4
  • Tipo di anticorpi:
  • CD4 antigen
  • CD4 antigen
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • mFluor™ Violet 450
  • mFluor™ Violet 450
  • Clone:
  • RPA-T4
  • RPA-T4
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • Isotipo:
  • IgG1
  • IgG1
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Citometria a flusso:
  • Yes
  • Yes
  • Purificazione:
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Assorbimento incrociato:
  • No
  • No
  • Temperatura di conservazione:
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • Temperatura di spedizione:
  • 20
  • 20