ContactUsLinkComponent
Anti-CD3e Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK7] (iFluor® 430)
Anti-CD3e Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK7] (iFluor® 430)
Fournisseur:  AAT Bioquest
Certificats
undefined
Anti-CD3e Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK7] (iFluor® 430)
Fournisseur:  AAT Bioquest
Spécifications
  • Catalog No:
  • AATB10033030
  • AATB10033031
  • Simbolo dell'antigene:
  • CD3e
  • CD3e
  • Tipo di anticorpi:
  • CD3e antigen
  • CD3e antigen
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • iFluor® 430
  • iFluor® 430
  • Clone:
  • SK7
  • SK7
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Citometria a flusso:
  • Yes
  • Yes
  • Purificazione:
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Assorbimento incrociato:
  • No
  • No
  • Temperatura di conservazione:
  • 2...8 °C with minimised light exposure, do not freeze
  • 2...8 °C with minimised light exposure, do not freeze
  • Temperatura di spedizione:
  • 20
  • 20
Spécifications
Frequently Bought Together