Assistent® Brush for Beakers
Setole naturali, 85 mm, Legno, 430 mm
Codice catalogo HECH41936010
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Assistent® Brush for Beakers
Codice catalogo HECH41936010
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Wood handle, natural bristle brush designed for use with beakers, or similar sized laboratory glassware.
- Wood handle
- Natural bristles
Natural bristles are ideal for cleaning beakers, glass or plastic cups, measuring cups and more.
Specifiche
- Materiale setola:Setole naturali
- Testa della spazzola Ø:85 mm
- Handle material:Legno
- Lunghezza totale:430 mm