Anti-NTN4 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # PRSI15-196
Anbieter: ProSci Inc.
New Product
Technische Daten
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Netrin 4
- Simbolo dell'antigene:NTN4
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Rabbit
- Isotipo:IgG
- Reattività:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Forma:Liquid
- ID gene:59277
- Sinomini antigene:Hepar-derived Netrin-like Protein|beta-Netrin
- Modifica:None
- Tampone di conservazione:PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3
- Temperatura di conservazione:Store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles
- Concentrazione:Batch dependent
- Temperatura di spedizione:20
- Immunogeno:Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 290-520 of human NTN4 (NP_067052.2)
- Purificazione:Affinity purification
- Tipo di conf.:Vial
- Conf:50 µl
Technische Daten
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: NTN4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat