Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-T4] (PE (Phycoerythrin)/iFluor® 647)
Nome del fornitore: AAT Bioquest
Certificati
Informazioni su questo articolo
RPA-T4 is an anti-human monoclonal antibody that targets the CD4 antigen.
- Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Caution: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD4
Clonality: Monoclonal
Clone: RPA-T4
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/iFluor® 647
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Specifiche
- Catalog No:
- AATB100411Q0
- AATB100411Q1
- AATB100411Q2
- Simbolo dell'antigene:
- CD4
- CD4
- CD4
- Tipo di anticorpi:
- CD4 antigen
- CD4 antigen
- CD4 antigen
- Tipo anticorpo:
- Primary
- Primary
- Primary
- Clonalità:
- Monoclonale
- Monoclonale
- Monoclonale
- Coniugazione:
- PE (Phycoerythrin)/iFluor® 647
- PE (Phycoerythrin)/iFluor® 647
- PE (Phycoerythrin)/iFluor® 647
- Clone:
- RPA-T4
- RPA-T4
- RPA-T4
- Reattività:
- Human
- Human
- Human
- Ospite:
- Mouse
- Mouse
- Mouse
- Isotipo:
- IgG1
- IgG1
- IgG1
- ImmunoFluorescenza:
- Yes
- Yes
- Yes
- Citometria a flusso:
- Yes
- Yes
- Yes
- Purificazione:
- Affinity chromatography
- Affinity chromatography
- Affinity chromatography
- Assorbimento incrociato:
- No
- No
- No
- Temperatura di conservazione:
- 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
- 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
- 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
- Temperatura di spedizione:
- 20
- 20
- 20