Anti-EIF3E Rabbit Polyclonal Antibody
Vial
Codice catalogo PRSI19-668
Nome del fornitore: ProSci Inc.
Vai a
Product Details & Documents
Type: Primary
Antigen: EIF3E
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Specifiche
- Tipo di conf.:Vial
- Western blot:Yes
- Reattività:Human|Mouse
- Immunogeno:Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-445 of human EIF3E (NP_001559.1).
- Purificazione:Affinity purification
- Tampone di conservazione:PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3.
- Coniugazione:Non coniugato
- Isotipo:IgG
- Cat. No.:PRSI19-668
- Sinomini antigene:EIF3S6|eIF3-p46|EIF3E|EIF3-P48|INT6
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Forma:Liquid
- Simbolo dell'antigene:EIF3E
- Clonalità:Policlonale
- Ospite:Rabbit
- ID gene:3646
- Temperatura di spedizione:20
- Tipo anticorpo:Primary
- Temperatura di conservazione:Store at −20...+730 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Tipo di anticorpi:Eukaryotic translation initiation factor 3, subunit E
- Concentrazione:Batch dependent



