ContactUsLinkComponent
Anti-2D10 Recombinant Antibody
Anti-2D10 Recombinant Antibody
Catalog # PRSI10-289
Supplier:  ProSci Inc.
Anti-2D10 Recombinant Antibody
Catalog # PRSI10-289
Supplier:  ProSci Inc.
Specifications
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Clonalità:
    Recombinant
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Sinomini antigene:
    chi220
  • Modifica:
    None
  • Tampone di conservazione:
    PBS buffer pH 7,5
  • Temperatura di conservazione:
    Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2…8 °C for 1 - 2 weeks. Store at –20 °C for 12 months. Store at –80 °C for long term storage.
  • Concentrazione:
    Batch dependent
  • Temperatura di spedizione:
    20
  • Immunogeno:
    Chimeric/CD40/TNFRSF5 [Homo sapiens]
  • Purificazione:
    >95%
  • Tipo di conf.:
    Vial
  • Conf:
    0,1 mg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen:
Clonality: Recombinant
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1-nd
Reactivity: