ContactUsLinkComponent
Anti-CLN G11 Recombinant Antibody
Anti-CLN G11 Recombinant Antibody
Codice catalogo PRSI10-283
Nome del fornitore:  ProSci Inc.
Anti-CLN G11 Recombinant Antibody
Codice catalogo PRSI10-283
Nome del fornitore:  ProSci Inc.
Specifiche
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Clonalità:
    Recombinant
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Sinomini antigene:
    B-E8
  • Modifica:
    None
  • Tampone di conservazione:
    PBS buffer pH 7,5
  • Temperatura di conservazione:
    Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2…8 °C for 1 - 2 weeks. Store at –20 °C for 12 months. Store at –80 °C for long term storage.
  • Concentrazione:
    Batch dependent
  • Temperatura di spedizione:
    20
  • Immunogeno:
    Mus musculus/IL6 [Homo sapiens]
  • Purificazione:
    >95%
  • Tipo di conf.:
    Vial
  • Conf:
    0,1 mg
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen:
Clonality: Recombinant
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1-nd
Reactivity: