Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-(131)I-chTNT-1/B Recombinant Antibody
Katalognr. PRSI10-164
Anbieter:  ProSci Inc.
Anti-(131)I-chTNT-1/B Recombinant Antibody
Katalognr. PRSI10-164
Anbieter:  ProSci Inc.

Technische Daten

  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Clonalità:
    Recombinant
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Isotipo:
    IgG2a lambda
  • Modifica:
    None
  • Tampone di conservazione:
    PBS buffer pH 7,5
  • Temperatura di conservazione:
    Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2…8 °C for 1 - 2 weeks. Store at –20 °C for 12 months. Store at –80 °C for long term storage.
  • Concentrazione:
    Batch dependent
  • Temperatura di spedizione:
    20
  • Immunogeno:
    Mus musculus/MS4A1/CD20 [Homo sapiens]
  • Purificazione:
    >95%
  • Tipo di conf.:
    Vial
  • Conf:
    0,1 mg

Technische Daten

Über diesen Artikel

Type: Primary
Antigen:
Clonality: Recombinant
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG2a-lambda
Reactivity: