ContactUsLinkComponent
Anti-IgE Recombinant Antibody [Clone: TES-C21]
Anti-IgE Recombinant Antibody [Clone: TES-C21]
  PRSI24-412
Anti-IgE Recombinant Antibody [Clone: TES-C21]
  PRSI24-412
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Clonalità:
    Recombinant
  • Clone:
    TES-C21
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • ELISA:
    Yes
  • Isotipo:
    IgG kappa
  • Reattività:
    Human
  • Assorbimento incrociato:
    No
  • Forma:
    Liquid
  • Sinomini antigene:
    Immunoglobulin E
  • Modifica:
    Unmodified
  • Tampone di conservazione:
    PBS with 0,02% Proclin 300
  • Temperatura di conservazione:
    Store at 4 °C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at −20 °C.
  • Temperatura di spedizione:
    Shipped on blue ice
  • Immunogeno:
    Polyclonal human IgE
  • Applicazioni testate:
    Blocking
  • Tipo di conf.:
    Vial
  • Conf:
    0,2 mg
Type: Primary
Antigen: IgE
Clonality: Recombinant
Clone: TES-C21
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human