ContactUsLinkComponent
Anti-Fluorescein (FITC) Recombinant Antibody [Clone: 4-4-20 (enhanced)]
Anti-Fluorescein (FITC) Recombinant Antibody [Clone: 4-4-20 (enhanced)]
Catalog # PRSI24-081
Supplier:  ProSci Inc.
Anti-Fluorescein (FITC) Recombinant Antibody [Clone: 4-4-20 (enhanced)]
Catalog # PRSI24-081
Supplier:  ProSci Inc.
Specifications
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Clonalità:
    Recombinant
  • Clone:
    4-4-20 (enhanced)
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Isotipo:
    IgG2c kappa
  • Assorbimento incrociato:
    No
  • Forma:
    Liquid
  • Sinomini antigene:
    FITC|FL|fluorescyl|fluoresceine
  • Modifica:
    Unmodified
  • Tampone di conservazione:
    PBS with 0,02% Proclin 300
  • Temperatura di conservazione:
    Store at 4 °C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at −20 °C.
  • Temperatura di spedizione:
    Shipped on blue ice
  • Immunogeno:
    Fluorescein I-bovine serum albumin (FlI-BSA)
  • Applicazioni testate:
    Negative control
  • Tipo di conf.:
    Vial
  • Conf:
    0,2 mg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: Fluorescein (FITC)
Clonality: Recombinant
Clone: 4-4-20 (enhanced)
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG2c kappa
Reactivity: