Agitatori magnetici, serie MIX
: 2MAG
Agitatori magnetici ultrapiatti con alloggiamento in acciaio inox a tenuta ermetica. Temperature d'esercizio fino a 50 °C.
- Agitazione senza sbalzi
- Procedura SoftStart affidabile e accelerazione sicura dell'ancoretta magnetica
MIX 1: Unità induttiva esente da manutenzione e usura
Idoneo per terreni viscosi
Impostazioni della potenza dell'agitatore in quattro passaggi: 5/10/15/20 W
QuickSet per impostazione della velocità di avvio e della velocità massima
Memorizzazione dell'ultimo stato di esercizio allo spegnimento
Display digitale per impostazioni di velocità e potenza
MIX 1 eco: Ideale per terreni aggressivi.
: Classe di protezione: IP 65
: il modello MIX 1 eco viene fornito con piccole unità di alimentazione con spina EU, UK e CH.
- Catalog No:
- 442-0799
- 442-0750
- Modello:
- MIX 1 eco
- MIX 1
- Intervallo di velocità:
- 120 - 1400 min⁻¹
- 100 - 2000 min⁻¹
- Capacità di agitazione max. H₂O:
- 1 - 3000 ml
- 1 - 10000 ml
- Potenza in ingresso:
- 10 W
- 20 W
- Materiale della piastra:
- Acciaio inox
- Acciaio inox
- Dimensioni della piastra:
- 120×120 mm
- 180×180 mm
- Peso:
- 1,8 kg
- 4,2 kg
- L×P×A:
- 120×120×35 mm
- 180×230×38 mm
Frequently Bought Together