Tryptone Peptone Glucose Yeast Extract Broth Base
Codice catalogo HIMEM969-500G
Nome del fornitore: HIMEDIA
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:500 g
- Descrizione:Tryptone peptone glucose yeast extract broth base
Specifiche
Informazioni su questo articolo
This broth base without trypsin is used to test toxicity type of Clostridium botulinum cultures.