ContactUsLinkComponent
Anti-Pig IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (CF®583R)
 :  Biotium
Anti-Pig IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (CF®583R)
 :  Biotium
  • Catalog No:
  • 20907-50UL
  • 20907-500UL
  • Tipo di anticorpi:
  • Pig IgG
  • Pig IgG
  • Tipo anticorpo:
  • Secondary
  • Secondary
  • Clonalità:
  • Policlonale
  • Policlonale
  • Coniugazione:
  • CF® 583R
  • CF® 583R
  • Reattività:
  • Pig
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Citometria a flusso:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 2 mg/ml
  • 2 mg/ml
  • Assorbimento incrociato:
  • Not cross-adsorbed
  • Not cross-adsorbed
  • Temperatura di conservazione:
  • −20 °C
  • −20 °C
Frequently Bought Together