Trypsin
Marketsource
Supplier: Roth Carl
About this item
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Documents
ROTH5455.1_TDS_EN
Datasheet
Specifications for Product Family
Specifications
Specifications
- Catalog No:
- ROTH5455.1
- ROTH5455.2
- Nome dell'enzima:
- Trypsin
- Trypsin
- N. MDL:
- MFCD00082094
- MFCD00082094
- CAS No.:
- 9002-07-7
- 9002-07-7
- Purezza:
- 1× crystallized
- 1× crystallized
- Condizioni di conservazione:
- Refrigerator
- Refrigerator
Specifications
Product Family Options
Product Information
- Tipo di conf.ConfAvailabilityPrice
- Specifications:Marketsource
More
Specifications
Cat. No.ROTH5455.1Nome dell'enzimaTrypsinN. MDLMFCD00082094CAS No.9002-07-7Purezza1× crystallizedCondizioni di conservazioneRefrigeratorMarketsource - Specifications:Marketsource
More
Specifications
Cat. No.ROTH5455.2Nome dell'enzimaTrypsinN. MDLMFCD00082094CAS No.9002-07-7Purezza1× crystallizedCondizioni di conservazioneRefrigeratorMarketsource