Trypsin
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Informazioni su questo articolo
2 varianti
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
- Catalog No:
- ROTH2193.1
- ROTH2193.2
- Nome dell'enzima:
- Trypsin
- Trypsin
- N. MDL:
- MFCD00082094
- MFCD00082094
- CAS No.:
- 9002-07-7
- 9002-07-7
- Purezza:
- 2X crystallized
- 2X crystallized
- Condizioni di conservazione:
- Refrigerator
- Refrigerator
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Tipo di conf.ConfDisponibilitàPrice
- Specifiche:Marketsource
More
Specifications
Cat. No.ROTH2193.1Nome dell'enzimaTrypsinN. MDLMFCD00082094CAS No.9002-07-7Purezza2X crystallizedCondizioni di conservazioneRefrigeratorMarketsource - Specifiche:Marketsource
More
Specifications
Cat. No.ROTH2193.2Nome dell'enzimaTrypsinN. MDLMFCD00082094CAS No.9002-07-7Purezza2X crystallizedCondizioni di conservazioneRefrigeratorMarketsource