VWR® Native Bovine Trypsin (from Pancreas)
Catalog # M150-1G
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 g
- CAS No.:9002-07-7
- Sorgente luminosa:Pancreas
- Specie:Bovine
- Condizioni di conservazione:Refrigerator
- Forma:Crystals
- Nome dell'enzima:Trypsin
- Attività enzimatica:2.500 U/mg
- Grado:Proteomics grade
Technische Daten
Über diesen Artikel
Da pancreas bovino.