Riboflavina
100 µl
Codice catalogo CHMCAB5773
Nome del fornitore: Chemicon
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Vitamin B2, Lactoflavin, 7,8-Dimethyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, (-)-Riboflavin, Vitamine G
- Numero CAS:83-88-5
- Formula:C₁₇H₂₀N₄O₆
- Numero MDL:MFCD00005022
- Molecular Weight:376.37 g/mol
- IndexMerck:12,08367
- Punto di fusione:280 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:201-507-1
Specifiche
Specifiche
- Conf:100 µl