ContactUsLinkComponent
Fenolftaleina 0,1% in soluzione acquosa
Fenolftaleina 0,1% in soluzione acquosa
Codice catalogo HACH189736
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
undefined
Fenolftaleina 0,1% in soluzione acquosa
Codice catalogo HACH189736
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    15 mL
  • Seq:
    2295
  • Environmentally Preferable:
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
 :
 :318.33 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:201-004-7
Numero CAS:77-09-8
Formula:C₂₀H₁₄O₄
Numero MDL:MFCD00005913
IndexMerck:14,07243