Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Acido borico
Acido borico 40 g/l in soluzione acquosa
Acido borico 40 g/l in soluzione acquosa
5792.5000
:
VWR Chemicals
:
Acido borico 40 g/l in soluzione acquosa
5792.5000
:
VWR Chemicals
:
Tipo di conf.:
Fustino in plastica
Conf:
5 L
Seq:
5190
Assay:
3.9 - 4.1 %
:
:
1.0174 g/cm³
:
61.83 g/mol
:
Ambiente
:
233-139-2
:
10043-35-3
:
B(OH)₃
:
MFCD00011337