Arancio metile 0,1% in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. Indicatore, Fluka™
34576-500ML
:
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL
- Seq:2725
- Test of sensitivity:complying
- Change range (pH 3,0-4,4):complying
:
:327.34 g/mol
:0.970 g/cm3 (20 °C)
:39 °C
:Ambiente
:208-925-3
:1170
:3,III
:GHS02
:547-58-0
:C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
:MFCD00007502