Orders LinkContactUsLinkComponent
Colchicina
Colchicina
Tossico
Salute
Nome del fornitore:   LATOXAN
Colchicina
Nome del fornitore:  LATOXAN
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
  • Numero CAS:64-86-8
  • Formula:C₂₂H₂₅NO₆
  • Numero MDL:MFCD00078484
  • Molecular Weight:399.44 g/mol
  • IndexMerck:12,02536
  • Punto di fusione:154…156 °C
  • Densità:1,32 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-598-5
  • UN:1544
  • ADR:6.1,I
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    200 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g